Imprimer
2-Methoxyisonicotinamide
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSOR29828-1GEA 125 EUR
APOSOR29828-1G APOSOR29828-5G
2-Methoxyisonicotinamide
2-Methoxyisonicotinamide
Formule: C₇H₈N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00174337
Numéro CAS: 105612-50-8