Imprimer
4-tert-Butyl-3-thiosemicarbazide
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSOR29873-5GEA 205 EUR
APOSOR29873-5G APOSOR29873-1G
4-tert-Butyl-3-thiosemicarbazide
4-tert-Butyl-3-thiosemicarbazide
Formule: C₅H₁₃N₃S
Poids moléculaire: 147,24 g/mol
Point de fusion: 139…140 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041304
Numéro CAS: 13431-39-5