Imprimer

2-Methylnicotinamide 97%

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

APOSOR301074-1GEA 33.5 EUR
APOSOR301074-1G
2-Methylnicotinamide 97%
2-Methylnicotinamide
Formule: C₇H₈N₂O
Poids moléculaire: 136,1512 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09909457
Numéro CAS: 58539-65-4

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR