Imprimer
(1H-Indol-2-yl)methanamine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR301148-1GEA 118 EUR
APOSOR301148-1G
(1H-Indol-2-yl)methanamine
(1H-Indol-2-yl)methanamine
Formule: C₉H₁₀N₂
Poids moléculaire: 146,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 21109-25-1