Imprimer
4-Bromophthalimide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR302268-100GEA 195 EUR
APOSOR302268-100G APOSOR302268-25G
4-Bromophthalimide
4-Bromophthalimide
Formule: C₈H₄BrNO₂
Poids moléculaire: 226,03 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00466049
Numéro CAS: 6941-75-9