Imprimer
5-Morpholino-2-pyridinamine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSOR302520-1GEA 72.7 EUR
APOSOR302520-100MG APOSOR302520-1G APOSOR302520-250MG
5-Morpholino-2-pyridinamine 98%
5-Morpholino-2-pyridinamine
Formule: C₉H₁₃N₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09388785
Numéro CAS: 571189-78-1