Imprimer
5-Nitropyridine-2-ol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR302602-100GEA 109 EUR
APOSOR302602-100G APOSOR302602-25G APOSOR302602-500G
5-Nitropyridine-2-ol
5-Nitropyridine-2-ol
Formule: C₅H₄N₂O₃
Poids moléculaire: 140,1 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006276
Numéro CAS: 5418-51-9