Imprimer

2-[(2-Methoxyphenyl)dimethylsilyl]benzyl alcohol

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

APOSOR303383-5GEA 0 EUR
APOSOR303383-5G APOSOR303383-500MG APOSOR303383-1G
2-[(2-Methoxyphenyl)dimethylsilyl]benzyl alcohol
2-[(2-Methoxyphenyl)dimethylsilyl]benzyl alcohol
Formule: C₁₆H₂₀O₂Si
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16251556
Numéro CAS: 1217863-51-8

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR