4-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Synonyme(s):
4-(Hydroxymethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Formule:
C₁₃H₁₉BO₃ Poids moléculaire: 234,10 g/mol Point de fusion: 74…80 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD09837617 Numéro CAS: 302348-51-2 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...