Imprimer
8-Quinolineboronic acid pinacol ester
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR303463-5GEA 390 EUR
APOSOR303463-5G APOSOR303463-500MG APOSOR303463-1G
8-Quinolineboronic acid pinacol ester
8-Quinolineboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₅H₁₈BNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05663894
Numéro CAS: 190788-62-6