Imprimer
4'-Methoxybiphenyl-4-ylboronic acid pinacol ester
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR303484-1GEA 93.9 EUR
APOSOR303484-1G APOSOR303484-5G APOSOR303484-500MG
4'-Methoxybiphenyl-4-ylboronic acid pinacol ester
4'-Methoxybiphenyl-4-ylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₉H₂₃BO₃
Poids moléculaire: 310,20
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16294530
Numéro CAS: 446311-34-8