Imprimer
2-Amino-4-chloro-3-iodopyridine 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSOR303756-10GEA 510 EUR
APOSOR303756-10G APOSOR303756-1G APOSOR303756-5G
2-Amino-4-chloro-3-iodopyridine 95+%
2-Amino-4-chloro-3-iodopyridine
Formule: C₅H₄ClIN₂
Poids moléculaire: 254,46 g/mol
Point de fusion: 111…112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08741521
Numéro CAS: 417721-69-8