Imprimer

6-Hydroxy-5-iodnicotinonitrile

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

APOSOR303814-1GEA 0 EUR
APOSOR303814-1G APOSOR303814-500MG
6-Hydroxy-5-iodnicotinonitrile
6-Hydroxy-5-iodnicotinonitrile
Formule: C₆H₃IN₂O
Point de fusion: 267…269 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11840996
Numéro CAS: 1135283-36-1

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR