Imprimer

Methyl-5,6-diaminopicolinate

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5


APOSOR303905-500MGEA 611 EUR
APOSOR303905-500MG
Methyl-5,6-diaminopicolinate
Methyl-5,6-diaminopicolinate
Formule: C₇H₉N₃O₂
Point de fusion: 127…129 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10697692
Numéro CAS: 538372-33-7

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR