Imprimer

2-Mercaptothiophene 95%

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5


Attention

APOSOR3041-100GEA 285 EUR
APOSOR3041-100G APOSOR3041-5G APOSOR3041-25G
2-Mercaptothiophene 95%
2-Mercaptothiophene
Formule: C₄H₄S₂
Poids moléculaire: 116,20 g/mol
Point d'ébullition: 62…65 °C/2mmHg
Densité: 1,23 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 65,6 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00051666
Numéro CAS: 7774-74-5
EINECS: 231-881-1
UN: 3334
ADR: 9,III

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR