Imprimer
Methyl-5-amino-2-methylbenzoate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR304201-25GEA 78.6 EUR
APOSOR304201-25G
Methyl-5-amino-2-methylbenzoate 97%
Methyl-5-amino-2-methylbenzoate
Formule: C₉H₁₁NO₂
Poids moléculaire: 165,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08752568
Numéro CAS: 18595-12-5