Imprimer
Ethyl isocyanatoacetate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR30501-1G OR30501-25G OR30501-5G
APOSOR30501-1GEA 0 EUR
APOSOR30501-1G APOSOR30501-25G APOSOR30501-5G
Ethyl isocyanatoacetate
Ethyl isocyanatoacetate
  • May form small amount of sediment.
Formule: C₅H₇NO₃
Poids moléculaire: 129,12 g/mol
Point d'ébullition: 66…68 °C
Densité: 1.151 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 72 °C
Température de stockage: Refrigerator
Numéro MDL: MFCD00002040
Numéro CAS: 2949-22-6
UN: 2206
ADR: 6.1,III