Imprimer
Methyl-1H-indazole-5-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSOR30715-1GEA 14.7 EUR
APOSOR30715-1G
Methyl-1H-indazole-5-carboxylate
Methyl-1H-indazole-5-carboxylate
Formule: C₉H₈N₂O₂
Poids moléculaire: 176,1700 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07371609
Numéro CAS: 473416-12-5