Imprimer
6-Bromoquinolin-2(1H)-one 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSOR307506-1GEA 118 EUR
APOSOR307506-1G APOSOR307506-25G APOSOR307506-5G
6-Bromoquinolin-2(1H)-one 98%
6-Bromoquinolin-2(1H)-one
Formule: C₉H₆BrNO
Poids moléculaire: 224,05 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08703169
Numéro CAS: 1810-66-8