3-(Boc-amino)-3-phenylpropionic acid
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₄H₁₉NO₄ Poids moléculaire: 265,31 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD02090695 Numéro CAS: 14676-01-8 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...