Imprimer
1-[Amino(4-nitrophenyl)methyl]naphthalen-2-ol hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR307609-1GEA 499 EUR
APOSOR307609-1G
1-[Amino(4-nitrophenyl)methyl]naphthalen-2-ol hydrochloride
1-[Amino(4-nitrophenyl)methyl]naphthalen-2-ol hydrochloride
Formule: C₁₇H₁₅ClN₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07366591
Numéro CAS: 714953-84-1