Imprimer
5-Boc-1,4,6,7-tetrahydropyrazolo[4,3-c]pyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSOR307763-1GEA 259 EUR
APOSOR307763-1G
5-Boc-1,4,6,7-tetrahydropyrazolo[4,3-c]pyridine
5-Boc-1,4,6,7-tetrahydropyrazolo[4,3-c]pyridine
Formule: C₁₁H₁₇N₃O₂
Poids moléculaire: 223,28 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08059268
Numéro CAS: 230301-11-8