Imprimer
4-Amino-8-bromoquinoline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR307955-1GEA 460 EUR
APOSOR307955-1G APOSOR307955-5G APOSOR307955-250MG
4-Amino-8-bromoquinoline
4-Amino-8-bromoquinoline
Formule: C₉H₇BrN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04037193
Numéro CAS: 65340-75-2