2-Oxétanylméthanol
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₄H₈O₂ Poids moléculaire: 88,11 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00142933 Numéro CAS: 61266-70-4 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...