Imprimer
1-Methyl-1H-indazole-5-boronic acid pinacol ester
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR308051-1GEA 241 EUR
APOSOR308051-1G APOSOR308051-5G
1-Methyl-1H-indazole-5-boronic acid pinacol ester
1-Methyl-1H-indazole-5-boronic acid pinacol ester
Formule: C₁₄H₁₉BN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15071438
Numéro CAS: 1235469-00-7