Imprimer
1H-Indazole-4-boronic acid pinacol ester
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSOR308052-1GEA 74.2 EUR
APOSOR308052-1G APOSOR308052-5G
1H-Indazole-4-boronic acid pinacol ester
1H-Indazole-4-boronic acid pinacol ester
Formule: C₁₃H₁₇BN₂O₂
Poids moléculaire: 244,10 g/mol
Point de fusion: 139…142 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08059267
Numéro CAS: 885618-33-7