Imprimer
4-Iodo-1H-indazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR308061-1GEA 123 EUR
APOSOR308061-1G
4-Iodo-1H-indazole
4-Iodo-1H-indazole
Formule: C₇H₅IN₂
Poids moléculaire: 244,0300 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07781607
Numéro CAS: 885522-11-2