Benzyl-2,5-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxylate
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₂H₁₃NO₂ Poids moléculaire: 203,241 g/mol Point d'ébullition: 133…137 °C/0,6mmHg Densité: 1,32 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 110 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD01863559 Numéro CAS: 31970-04-4 |