Imprimer
2-Amino-4-(4-bromophenyl)-5-methylthiazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR30953-1GEA 207 EUR
APOSOR30953-1G
2-Amino-4-(4-bromophenyl)-5-methylthiazole
2-Amino-4-(4-bromophenyl)-5-methylthiazole
Formule: C₁₀H₉BrN₂S
Poids moléculaire: 269,16
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00170268
Numéro CAS: 65705-44-4