Imprimer

(S,S)-1,2-Bis[(2-methoxyphenyl)phenylphosphino]ethane

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

APOSOR310819-1GEA 0 EUR
APOSOR310819-1G
(S,S)-1,2-Bis[(2-methoxyphenyl)phenylphosphino]ethane
(S,S)-1,2-Bis[(2-methoxyphenyl)phenylphosphino]ethane
Formule: C₂₈H₂₈O₂P₂
Poids moléculaire: 458,48 g/mol
Point de fusion: 101…105 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05863547
Numéro CAS: 97858-62-3

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR