Imprimer
1-Naphthyl boronic acid neopentyl glycol ester
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR310989-5GEA 102 EUR
APOSOR310989-5G APOSOR310989-25G
1-Naphthyl boronic acid neopentyl glycol ester
1-Naphthyl boronic acid neopentyl glycol ester
Formule: C₁₅H₁₇BO₂
Poids moléculaire: 240,11 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01318167
Numéro CAS: 22871-77-8