Imprimer
1H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4(5H)-one
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
APOSOR3110-250GEA 0 EUR
APOSOR3110-250G APOSOR3110-25G
1H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4(5H)-one
1H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4(5H)-one
Formule: C₅H₄N₄O
Poids moléculaire: 136,11 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00599413
Numéro CAS: 315-30-0
EINECS: 206-250-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III