Imprimer
3-Methoxyisonicotinic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSOR313056-1GEA 80 EUR
APOSOR313056-1G APOSOR313056-250MG
3-Methoxyisonicotinic acid
3-Methoxyisonicotinic acid
Formule: C₇H₇NO₃
Poids moléculaire: 153,1354 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368621
Numéro CAS: 654663-32-8