Imprimer

(R)-(-)-2-Methyl-2,4-pentanediol

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

APOSOR315010-1GEA 0 EUR
APOSOR315010-1G
(R)-(-)-2-Methyl-2,4-pentanediol
(R)-(-)-2-Methyl-2,4-pentanediol
Formule: C₆H₁₄O₂
Poids moléculaire: 118,18 g/mol
Point d'ébullition: 197 °C
Point de fusion: –40 °C
Densité: 0,922 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 93 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064275
Numéro CAS: 99210-90-9

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR