Imprimer

N-(Trimethylsilylmethyl)benzylamine 95+%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

APOSOR315257-100GEA 0 EUR
APOSOR315257-100G APOSOR315257-25G
N-(Trimethylsilylmethyl)benzylamine 95+%
N-(Trimethylsilylmethyl)benzylamine
Formule: C₁₁H₁₉NSi
Poids moléculaire: 193,36 g/mol
Point d'ébullition: 89…90 °C
Densité: 0,88 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 96 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012192
Numéro CAS: 53215-95-5

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR