Imprimer
1-Butyl-4-chlorobenzene 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSOR3170-1GEA 21.9 EUR
APOSOR3170-1G APOSOR3170-25G
1-Butyl-4-chlorobenzene 96%
1-Butyl-4-chlorobenzene
Formule: C₁₀H₁₃Cl
Poids moléculaire: 168,67 g/mol
Point d'ébullition: 225…228 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051926
Numéro CAS: 15499-27-1