Imprimer

2-Méthylcyclohexanamine (mélange cis- and trans-)

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5


APOSOR322011-10GEA 125 EUR
APOSOR322011-10G
2-Méthylcyclohexanamine (mélange cis- and trans-)
2-Méthylcyclohexanamine (mélange cis- and trans-)
Formule: C₇H₁₅N
Poids moléculaire: 113,20 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001492
Numéro CAS: 7003-32-9

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR