Imprimer
2-(4-Chlorophenyl)ethyl isothiocyanate
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR322070-500MGEA 0 EUR
APOSOR322070-500MG
2-(4-Chlorophenyl)ethyl isothiocyanate
2-(4-Chlorophenyl)ethyl isothiocyanate
Formule: C₉H₈ClNS
Poids moléculaire: 197,69 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041127
Numéro CAS: 17608-10-5