Imprimer
2-(3,4-Dichlorophenyl)ethanol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR322080-1GEA 58.2 EUR
APOSOR322080-1G
2-(3,4-Dichlorophenyl)ethanol
2-(3,4-Dichlorophenyl)ethanol
Formule: C₈H₈Cl₂O
Poids moléculaire: 191,05 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00800673
Numéro CAS: 35364-79-5