Imprimer

1-Benzoylnaphthalene

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

APOSOR322138-1GEA 82.9 EUR
APOSOR322138-1G
1-Benzoylnaphthalene
1-Benzoylnaphthalene
Formule: C₁₇H₁₂O
Poids moléculaire: 232,28 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00046431
Numéro CAS: 642-29-5

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR