Imprimer
2-Methoxybiphenyl-3-isothiocyanate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
APOSOR322188-1GEA 66.4 EUR
APOSOR322188-1G
2-Methoxybiphenyl-3-isothiocyanate
2-Methoxybiphenyl-3-isothiocyanate
Formule: C₁₄H₁₁NOS
Poids moléculaire: 241,31
Point de fusion: 78…81 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041078
Numéro CAS: 206761-68-4
UN: 2923
ADR: 8+6.1,III