Imprimer
(R)-4-Hydroxypyrrolidin-2-one
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR322659-1GEA 80 EUR
APOSOR322659-1G
(R)-4-Hydroxypyrrolidin-2-one
(R)-4-Hydroxypyrrolidin-2-one
Formule: C₄H₇NO₂
Poids moléculaire: 101,11 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00273364
Numéro CAS: 22677-21-0