Imprimer

N-Cyclopropyl-3-boronobenzenesulphonamide 98%

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

APOSOR3228-1GEA 226 EUR
APOSOR3228-1G
N-Cyclopropyl-3-boronobenzenesulphonamide 98%
N-Cyclopropyl-3-boronobenzenesulphonamide
Formule: C₉H₁₂BNO₄S
Poids moléculaire: 241,07
Point de fusion: 126…128 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08436035
Numéro CAS: 913835-28-6

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR