Imprimer
Ethyl hippurate, grade technique
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR32420-1GEA 51 EUR
APOSOR32420-1G
Ethyl hippurate, grade technique
Ethyl hippurate
Formule: C₁₁H₁₃NO₃
Poids moléculaire: 207,23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00026890
Numéro CAS: 1499-53-2