Imprimer
1-Ethyl-4-(4-nitrophenyl)piperazine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR32909-1GEA 183 EUR
APOSOR32909-1G APOSOR32909-5G
1-Ethyl-4-(4-nitrophenyl)piperazine 95%
1-Ethyl-4-(4-nitrophenyl)piperazine
Formule: C₁₂H₁₇N₃O₂
Poids moléculaire: 235,28 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00614372
Numéro CAS: 115619-00-6