Imprimer

6-Ethoxy-2-naphthaleneboronic acid 98%

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5


Attention

APOSOR3425-1GEA 14.7 EUR
APOSOR3425-1G
6-Ethoxy-2-naphthaleneboronic acid 98%
6-Ethoxy-2-naphthaleneboronic acid
Formule: C₁₂H₁₃BO₃
Poids moléculaire: 216,04 g/mol
Point de fusion: 252…255 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03427009
Numéro CAS: 352525-98-5

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR