Imprimer

2-Amino-5-chloro-6-methylpyridine

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5


Danger

APOSOR345085-1GEA 80 EUR
APOSOR345085-1G
2-Amino-5-chloro-6-methylpyridine
2-Amino-5-chloro-6-methylpyridine
Formule: C₆H₇ClN₂
Point de fusion: 70…75 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09453335
Numéro CAS: 36936-23-9

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR