Imprimer
N-Phenylglycine ethyl ester
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSOR346330-25GEA 154 EUR
APOSOR346330-25G APOSOR346330-100G APOSOR346330-5G
N-Phenylglycine ethyl ester
N-Phenylglycine ethyl ester
Formule: C₁₀H₁₃NO₂
Poids moléculaire: 179,22
Point de fusion: 56…58 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00038315
Numéro CAS: 2216-92-4