Imprimer
4-tert-Butylbenzophenone 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR3478-10G OR3478-25G OR3478-5G
APOSOR3478-10GEA 0 EUR
APOSOR3478-10G APOSOR3478-25G APOSOR3478-5G
4-tert-Butylbenzophenone 97%
4-tert-Butylbenzophenone
Formule: C₁₇H₁₈O
Poids moléculaire: 238,32 g/mol
Point d'ébullition: 168…170 °C
Point de fusion: 38…41 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00017255
Numéro CAS: 22679-54-5