Imprimer

(R)-Piperidine-2-carboxylic acid 98%

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

APOSOR350111-100GEA 207 EUR
APOSOR350111-100G APOSOR350111-25G
(R)-Piperidine-2-carboxylic acid 98%
(R)-Piperidine-2-carboxylic acid
Formule: C₆H₁₁NO₂
Poids moléculaire: 129,16
Point de fusion: 277 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064346
Numéro CAS: 1723-00-8
EINECS: 217-024-4

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR